Actarit 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(4-Acetamidophenyl)acetic acid, 4-Acetamidophenylacetic acid
OR911806-100G OR911806-25G
APOSOR911806-100GEA 264 EUR
APOSOR911806-100G APOSOR911806-25G
Actarit 98%
Actarit
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196165
Núm. CAS: 18699-02-0