3,4-Diethoxyaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911808-1G OR911808-5G
APOSOR911808-1GEA 0 EUR
APOSOR911808-1G APOSOR911808-5G
3,4-Diethoxyaniline 98%
3,4-Diethoxyaniline
Formula: C₁₀H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026782
Núm. CAS: 39052-12-5