Isoquinolin-N-oxide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911816-100G OR911816-25G
APOSOR911816-100GEA 394 EUR
APOSOR911816-100G APOSOR911816-25G
Isoquinolin-N-oxide 95%
Isoquinolin-N-oxide
Formula: C₉H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006903
Núm. CAS: 1532-72-5