Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylic acid methyl ester
OR911837-1G OR911837-250MG
APOSOR911837-1GEA 435 EUR
APOSOR911837-1G APOSOR911837-250MG
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate 95%
Methyl pyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Formula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09752651
Núm. CAS: 63237-84-3