2-terc-Butilanilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(tert-Butyl)aniline
OR911839-100G
APOSOR911839-100GEA 195 EUR
APOSOR911839-100G
2-terc-Butilanilina 98%
2-terc-Butilanilina
Formula: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130023
Núm. CAS: 6310-21-0