m-Fenetidina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Etoxianilina
OR911840-25G OR911840-5G
APOSOR911840-25GEA 435 EUR
APOSOR911840-25G APOSOR911840-5G
m-Fenetidina 95%
m-Fenetidina
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 621-33-0