2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911846-1G OR911846-5G
APOSOR911846-1GEA 0 EUR
APOSOR911846-1G APOSOR911846-5G
2,6-Diethyl-4-methylaniline 98%
2,6-Diethyl-4-methylaniline
Formula: C₁₁H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035950
Núm. CAS: 24544-08-9