Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 4-hydroxy-3-methylbenzoate
OR911863-25G
APOSOR911863-25GEA 219 EUR
APOSOR911863-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203848
Núm. CAS: 42113-13-3