Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Fmoc-Tyr(Me)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-O-methyl-L-tyrosine, N-Fmoc-4-methoxy-L-phenylalanine, N-Fmoc-O-methyl-L-tyrosine, Fmoc-Phe(4-OMe)-OH, N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-methoxy-L-phenylalanine
OR911865-25G
APOSOR911865-25GEA 140 EUR
APOSOR911865-25G
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH 97%
Fmoc-L-Tyr(Me)-OH
Formula: C₂₅H₂₃NO₅
MW: 417,47 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153368
Núm. CAS: 77128-72-4