2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911879-100G OR911879-25G
APOSOR911879-100GEA 0 EUR
APOSOR911879-100G APOSOR911879-25G
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid 97%
2,2-Dimethylcyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₆H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972493
Núm. CAS: 75885-59-5