3-Hidroxi-p-anísidina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR911881-100G
OR911881-25G
OR911881-5G
APOSOR911881-100GEA
0
EUR
APOSOR911881-100G
APOSOR911881-25G
APOSOR911881-5G
3-Hidroxi-p-anísidina 98%
3-Hidroxi-p-anísidina
Formula:
C₇H₉NO₂ Pto. de fusión: 130 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010222 Núm. CAS: 1687-53-2 |