4-Metiltiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR911882-100G OR911882-500G
APOSOR911882-100GEA 63.8 EUR
APOSOR911882-100G APOSOR911882-500G
4-Metiltiazol 95%
4-Metiltiazol
Formula: C₄H₅NS
Pto. Ebullición: 133…134 °C
Densidad: 1,09 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 32 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005340
Núm. CAS: 693-95-8
UN: 1993
ADR: 3,III