(R)-(-)-1-Indanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR911887-1G
OR911887-250MG
APOSOR911887-1GEA
163
EUR
APOSOR911887-1G
APOSOR911887-250MG
(R)-(-)-1-Indanol 95%
(R)-(-)-1-Indanol
Formula:
C₉H₁₀O Pto. de fusión: 72…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064164 Núm. CAS: 697-64-3 |