4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(2-Hydroxyethyl)indolin-2-one, 4-(2-Hydroxyethyl)-2-indolinone
OR911911-5G
APOSOR911911-5GEA 81.2 EUR
APOSOR911911-5G
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole 98%
4-(2-Hydroxyethyl)oxindole
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,20 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782133
Núm. CAS: 139122-19-3