Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-(3-hydroxyphenyl)acetate, 3-Hydroxyphenylacetic acid methyl ester
OR911917-25G
APOSOR911917-25GEA 157 EUR
APOSOR911917-25G
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate 97%
Methyl 3-Hydroxyphenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017660
Núm. CAS: 42058-59-3