4-Phenoxypyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911925-25G
APOSOR911925-25GEA 111 EUR
APOSOR911925-25G
4-Phenoxypyridine 95%
4-Phenoxypyridine
Formula: C₁₁H₉NO
MW: 171,2000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00235157
Núm. CAS: 4783-86-2