1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911927-100G OR911927-25G
APOSOR911927-100GEA 256 EUR
APOSOR911927-100G APOSOR911927-25G
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione 97%
1-Cyclopropylbutane-1,3-dione
Formula: C₇H₁₀O₂
MW: 126,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00511094
Núm. CAS: 21573-10-4