Pirfenidone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911941-10G OR911941-1G OR911941-5G
APOSOR911941-10GEA 111 EUR
APOSOR911941-10G APOSOR911941-1G APOSOR911941-5G
Pirfenidone 98%
Pirfenidone
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00866047
Núm. CAS: 53179-13-8