3-Clorobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Chlorobenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3-chlorobenzoate
OR911951-100G
APOSOR911951-100GEA 85.7 EUR
APOSOR911951-100G
3-Clorobenzoato de etilo 98%
3-Clorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉ClO₂
MW: 184,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013634
Núm. CAS: 1128-76-3