4-Clorobenzoato de etilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-chlorobenzoate, 4-Chlorobenzoic acid ethyl ester
OR911952-100G OR911952-1KG OR911952-500G
APOSOR911952-100GEA 168 EUR
APOSOR911952-100G APOSOR911952-1KG APOSOR911952-500G
4-Clorobenzoato de etilo 98%
4-Clorobenzoato de etilo
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013645
Núm. CAS: 7335-27-5