Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911974-1G OR911974-25G OR911974-5G
APOSOR911974-1GEA 0 EUR
APOSOR911974-1G APOSOR911974-25G APOSOR911974-5G
Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico 97%
Alcohol 2,4,6-trimetilbencilico
Formula: C₁₀H₁₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014422
Núm. CAS: 4170-90-5