2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911975-1G OR911975-250MG
APOSOR911975-1GEA 507 EUR
APOSOR911975-1G APOSOR911975-250MG
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol 95%
2-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)ethanol
Formula: C₈H₁₄N₂O
MW: 154,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08060042
Núm. CAS: 1007462-48-7