3-Metilquinolina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911987-25G
APOSOR911987-25GEA 62.5 EUR
APOSOR911987-25G
3-Metilquinolina 95%
3-Metilquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014661
Núm. CAS: 612-58-8