L-Isoserine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911994-100G OR911994-25G OR911994-5G
APOSOR911994-100GEA 115 EUR
APOSOR911994-100G APOSOR911994-25G APOSOR911994-5G
L-Isoserine 97%
L-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428326
Núm. CAS: 632-13-3