(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR911995-100G OR911995-25G OR911995-500G
APOSOR911995-100GEA 46.4 EUR
APOSOR911995-100G APOSOR911995-25G APOSOR911995-500G
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine 98%
(R)-(+)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Formula: C₁₅H₁₇N
Pto. Ebullición: 171 °C/15mmHg
Densidad: 1,01 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015010
Núm. CAS: 38235-77-7