Alcohol 3,4-dimetoxibencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR911996-100G OR911996-500G
APOSOR911996-100GEA 56.7 EUR
APOSOR911996-100G APOSOR911996-500G
Alcohol 3,4-dimetoxibencilico 98%
Alcohol 3,4-dimetoxibencilico
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004638
Núm. CAS: 93-03-8