4-Methyl-1-indanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR912013-5G
APOSOR912013-5GEA 91.5 EUR
APOSOR912013-5G
4-Methyl-1-indanone 95%
4-Methyl-1-indanone
Formula: C₁₀H₁₀O
MW: 146,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015759
Núm. CAS: 24644-78-8