4-Etoxi-3-metoxibenzaldehído 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912035-100G
APOSOR912035-100GEA 161 EUR
APOSOR912035-100G
4-Etoxi-3-metoxibenzaldehído 98%
4-Etoxi-3-metoxibenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016614
Núm. CAS: 120-25-2