2,6-Dimetoxi-p-cresol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxytoluene, 4-Methyl-2,6-dimethoxyphenol, 1,3-Dimethoxy-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Dimethoxy-4-methylphenol
OR912037-100G OR912037-25G OR912037-5G
APOSOR912037-100GEA 513 EUR
APOSOR912037-100G APOSOR912037-25G APOSOR912037-5G
2,6-Dimetoxi-p-cresol 95%
2,6-Dimetoxi-p-cresol
Formula: C₉H₁₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017289
Núm. CAS: 6638-05-7