Ácido (3-hidroxi-4-metoxifenil)acético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(3-Hydroxy-4-methoxyphenyl)acetic acid
OR912038-25G
APOSOR912038-25GEA 95.7 EUR
APOSOR912038-25G
Ácido (3-hidroxi-4-metoxifenil)acético 95%
Ácido (3-hidroxi-4-metoxifenil)acético
Formula: (C₆H₃(OH)(OCH₃))CH₂COOH
MW: 182,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016829
Núm. CAS: 1131-94-8