4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912043-100G OR912043-1KG OR912043-500G
APOSOR912043-100GEA 145 EUR
APOSOR912043-100G APOSOR912043-1KG APOSOR912043-500G
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione 97%
4,5,6,7-Tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione
Formula: C₈H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005917
Núm. CAS: 2426-02-0