4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912053-5G
APOSOR912053-5GEA 84.1 EUR
APOSOR912053-5G
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile ≥98%
4-(4-Oxocyclohexyl)benzonitrile
Formula: C₁₃H₁₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06410874
Núm. CAS: 73204-07-6