3-Methylisonicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Methyl-4-pyridinecarboxylic acid
OR912065-10G OR912065-1G OR912065-5G
APOSOR912065-10GEA 161 EUR
APOSOR912065-10G APOSOR912065-1G APOSOR912065-5G
3-Methylisonicotinic acid 95%
3-Methylisonicotinic acid
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137.1360 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128870
Núm. CAS: 4021-12-9