1-Butyl-2-pyrrolidone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-Butyl-2-azacyclopentanone, 1-Butylpyrrolidin-2-one
OR912073-25G OR912073-5G
APOSOR912073-25GEA 112 EUR
APOSOR912073-25G APOSOR912073-5G
1-Butyl-2-pyrrolidone
1-Butyl-2-pyrrolidone
Formula: C₈H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00020876
Núm. CAS: 3470-98-2