Terebic acid 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR912078-1G OR912078-250MG
APOSOR912078-1GEA 328 EUR
APOSOR912078-1G APOSOR912078-250MG
Terebic acid 95%
Terebic acid
Formula: C₇H₁₀O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022485
Núm. CAS: 79-91-4

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR