Ácido 5-metilindol-3-ilacético 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(5-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR912084-1G OR912084-5G
APOSOR912084-1GEA 56.7 EUR
APOSOR912084-1G APOSOR912084-5G
Ácido 5-metilindol-3-ilacético 95%
Ácido 5-metilindol-3-ilacético
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022751
Núm. CAS: 1912-47-6