5-Cloro-2-metilbenzoxazol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-2-methylbenzo[d]oxazole
OR912088-100G OR912088-500G
APOSOR912088-100GEA 81.2 EUR
APOSOR912088-100G APOSOR912088-500G
5-Cloro-2-metilbenzoxazol 96%
5-Cloro-2-metilbenzoxazol
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,5900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022850
Núm. CAS: 19219-99-9