5-Cloro-3-hidroxi-2-piridona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912091-10G OR912091-5G
APOSOR912091-10GEA 284 EUR
APOSOR912091-10G APOSOR912091-5G
5-Cloro-3-hidroxi-2-piridona 95%
5-Cloro-3-hidroxi-2-piridona
Formula: C₅H₄ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023474
Núm. CAS: 53233-89-9