1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline, 1,2,3,4-Tetrahydro-2-methylquinoline
OR912093-100G OR912093-25G
APOSOR912093-100GEA 307 EUR
APOSOR912093-100G APOSOR912093-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine 95%
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
Formula: C₁₀H₁₃N
MW: 147,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00023886
Núm. CAS: 1780-19-4