3-Metilisoquinolina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912094-10G OR912094-1G OR912094-5G
APOSOR912094-10GEA 502 EUR
APOSOR912094-10G APOSOR912094-1G APOSOR912094-5G
3-Metilisoquinolina 98%
3-Metilisoquinolina
Formula: C₁₀H₉N
MW: 143.19 g/mol
Pto. Ebullición: 251
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024139
Núm. CAS: 1125-80-0