Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyldithiocarbamic acid sodium salt
OR9121-10G OR9121-1G
APOSOR9121-10GEA 52.2 EUR
APOSOR9121-10G APOSOR9121-1G
Sodium dimethyldithiocarbamate 95%
Sodium dimethyldithiocarbamate
Formula: C₃H₇NS₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044839
Núm. CAS: 128-04-1
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III