3-Nitrophenetole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Ethoxy-3-nitrobenzene
OR912100-25G
APOSOR912100-25GEA 119 EUR
APOSOR912100-25G
3-Nitrophenetole 95%
3-Nitrophenetole
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024472
Núm. CAS: 621-52-3