1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: p-Xylene Glycol Dimethyl Ether
OR912103-100G OR912103-500G
APOSOR912103-100GEA 63.8 EUR
APOSOR912103-100G APOSOR912103-500G
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene 95%
1,4-Bis(methoxymethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₄O₂
MW: 166,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025903
Núm. CAS: 6770-38-3