2,2-Dimethyl-3-hexanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2-Dimethylhexan-3-one
OR912109-5G
APOSOR912109-5GEA 243 EUR
APOSOR912109-5G
2,2-Dimethyl-3-hexanone 95%
2,2-Dimethyl-3-hexanone
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00027140
Núm. CAS: 5405-79-8