5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Ethyl-3-hydroxy-4-methylfuran-2(5H)-one, Ethyl Fenugreek Lactone
OR912126-25G
APOSOR912126-25GEA 85.7 EUR
APOSOR912126-25G
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone 96%
5-Ethyl-3-hydroxy-4-methyl-2(5H)-furanone
Formula: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036673
Núm. CAS: 698-10-2