1-(3-Etilpirazinil)etan-1-ona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-(3-Ethylpyrazin-2-yl)ethanone, 1-(3-Ethylpyrazinyl)ethan-1-one
OR912135-25G
APOSOR912135-25GEA
132
EUR
APOSOR912135-25G
1-(3-Etilpirazinil)etan-1-ona 95%
2-Acetyl-3-ethylpyrazine
Formula:
C₈H₁₀N₂O MW: 150,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038028 Núm. CAS: 32974-92-8 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...