(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-Methyl 2-hydroxy-3-phenylpropanoate, L-β-Phenyllactic acid-OMe
OR912136-100G
APOSOR912136-100GEA 172 EUR
APOSOR912136-100G
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate 98%
(S)-Methyl-2-hydroxy-3-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00038224
Núm. CAS: 13673-95-5