3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4,4'-Diamino-3,3'-dihydroxybiphenyl, 3,3'-Dihydroxy-4,4'-diaminobiphenyl, 4,4'-Diamino-[1,1'-biphenyl]-3,3'-diol, Benzidine-3,3'-diol
OR912142-10G OR912142-1G OR912142-5G
APOSOR912142-10GEA 78.3 EUR
APOSOR912142-10G APOSOR912142-1G APOSOR912142-5G
3,3'-Dihydroxybenzidine 97%
3,3'-Dihydroxybenzidine
Formula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Pto. de fusión: 292 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039149
Núm. CAS: 2373-98-0