Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR912160-1G
OR912160-25G
OR912160-5G
APOSOR912160-1GEA
21.9
EUR
APOSOR912160-1G
APOSOR912160-25G
APOSOR912160-5G
Bis(4-methoxybenzyl)amine 98%
Bis(4-methoxybenzyl)amine
Formula:
C₁₆H₁₉NO₂ Pto. de fusión: 28…30 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00277836 Núm. CAS: 17061-62-0 UN: 3259 ADR: 8,III |