Ácido 4-pentenoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR912162-100G OR912162-25G
APOSOR912162-100GEA 55.1 EUR
APOSOR912162-100G APOSOR912162-25G
Ácido 4-pentenoico 98%
Ácido 4-pentenoico
Formula: C₅H₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004408
Núm. CAS: 591-80-0